Learn More
Octisalate, MedChemExpress
Descrizione
Octisalate is an organic compound used as an ingredient in sunscreens and cosmetics to absorb the full range of UVB rays from the sun.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Octisalate |
| CAS | 118-60-5 |
| Colore | Colorless |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C15H22O3 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Octyl salicylate 2-Ethylhexyl salicylate |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (399.47 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(OCC(CC)CCCC)C1=CC=CC=C1O |
| Molecular Weight (g/mol) | 250.33 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only