Learn More
Octisalate, Mikromol™
Codice prodotto. 17989794
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17989794 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17989794 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0855.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Octisalate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Octisalate
CAS 118-60-5
Nomi componenti o analita Octisalate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C15 H22 O3
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 2-Hydroxybenzoic acid 2-ethylhexyl ester, 2-Ethylhexyl o-hydroxybenzoate, 2-Ethylhexyl salicylate, Dermoblock OS, Escalol 587, Eusolex OS, HallBrite OS-USP, NSC 46151, Neo Heliopan OS, Octisalate, Octyl salicylate, Parsol EHS, Salicylic acid, 2-ethylhexyl ester, Solarom OS, Sunarome O, Sunarome WMO, Uvinul 0-18, WMO, Salicylic acid-2-ethyl-1-hexyl ester
InChI Formula InChI=1S/C15H22O3/c1-3-5-8-12(4-2)11-18-15(17)13-9-6-7-10-14(13)16/h6-7,9-10,12,16H,3-5,8,11H2,1-2H3
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1O
IUPAC Name 2-ethylhexyl 2-hydroxybenzoate
Molecular Weight (g/mol) 250.33
Quantità 250 mg
Peso formulazione 250.1569 g/mol