Learn More
Octocrylene, MedChemExpress
Codice prodotto. 16470728
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 16470728
Marca: Medchem Express HYA0087
MedChemExpress Octocrylene is an organic ultraviolet (UV) filter which absorbs mainly UVB radiation and short UVA wavelengths. Octocrylene has the potential for using in various cosmetic products to either provide an appropriate sun protection factor in sunscreen products or to protect cosmetic formulations from UV radiation.
Octocrylene is an organic ultraviolet (UV) filter which absorbs mainly UVB radiation and short UVA wavelengths. Octocrylene has the potential for using in various cosmetic products to either provide an appropriate sun protection factor in sunscreen products or to protect cosmetic formulations from UV radiation.
Specifica
Materiale o nome chimico Octocrylene
CAS 6197-30-4
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H27NO2
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (276.64 mM) ∣Ethanol : 50 mg/mL (138.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC(CC)CCCC)/C(C#N)=C(C1=CC=CC=C1)\C2=CC=CC=C2
Molecular Weight (g/mol) 361.48
Peso formulazione 361.48
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Oil
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.