Learn More
Octopamine hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16460978
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16460978 5 g -
16442219 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16460978 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0528A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
MedChemExpress Octopamine ((±)-p-Octopamine) hydrochloride, a biogenic monoamine structurally related to noradrenaline, acts as a neurohormone, a neuromodulator and a neurotransmitter in invertebrates.
Octopamine hydrochloride can stimulate alpha2-adrenoceptors (ARs) in Chinese hamster ovary cells transfected with human alpha2-ARs. Octopamine hydrochloride increased glycogenolysis, glycolysis, oxygen uptake, gluconeogenesis and the portal perfusion pressure.
Specifica
Materiale o nome chimico Octopamine hydrochloride
CAS 770-05-8
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H12ClNO2
Quantità 5 g
Sinonimo (±)-p-Octopamine hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (527.31 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (263.66 mM)
SMILES OC(C1=CC=C(O)C=C1)CN.Cl
Molecular Weight (g/mol) 189.64
Peso formulazione 189.64
Percent Purity 99.28%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only