Learn More
Octyl 4-methoxycinnamate, 98%, stabilized
Codice prodotto. 10731531 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10731531 25 g Bottiglia in vetro 25g
11985121 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10731531 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 291160250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5466-77-3 | C18H26O3 | 290.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5466-77-3
Formula molecolare C18H26O3
Molecular Weight (g/mol) 290.40
Numero MDL MFCD00072582
InChI Key YBGZDTIWKVFICR-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo bidd:er0152, octyl methoxy cinnamate omc, unii-4y5p7mud51 component, 2s-2-ethylhexyl 2e-3-4-methoxyphenyl prop-2-enoate
PubChem CID 11044481
IUPAC Name [(2S)-2-ethylhexyl] (E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C=CC1=CC=C(OC)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Octyl 4-methoxycinnamate
Acidità 1mg KOH/g max.
Absorbance 830 (at 307 to 308nm in methanol) min.
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0090g/mL
Punto d'infiammabilità 193°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5430 to 1.5470
Quantità 25 g
Indice di Merck 15,6859
Gravità specifica 1.009
Stabilizzatore 0.05 to 0.1% BHT
Peso formulazione 290.39
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid