Learn More
Octyl acetate, 99+%
Codice prodotto. 13428518 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100 GR
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
13428518 500 g Bottiglia in vetro 500g
10179971 5 g Bottiglia in vetro 5g
10606871 100 g Bottiglia in vetro 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13428518 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 310635000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 112-14-1 | C10H20O2 | 172.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-14-1
Formula molecolare C10H20O2
Molecular Weight (g/mol) 172.27
Numero MDL MFCD00009562
InChI Key YLYBTZIQSIBWLI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-octyl acetate, acetic acid, octyl ester, caprylyl acetate, 1-octyl acetate, acetic acid octyl ester, octyl ethanoate, n-octanyl acetate, n-octyl ethanoate, 1-octanol acetate, acetate c-8
PubChem CID 8164
ChEBI CHEBI:87495
IUPAC Name octyl acetate
SMILES CCCCCCCCOC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Octyl acetate
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.8680g/mL
Punti di ebollizione 211.0°C
Punto d'infiammabilità 86°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CO2(CH2)7CH3
Indice di rifrazione 1.4175 to 1.4195
Quantità 500 g
Gravità specifica 0.868
Peso formulazione 172.27
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid