Learn More
Octyl b-D-Thioglucopyranoside, TRC
Codice prodotto. 30426920
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30426920 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30426920 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO29500010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Octyl beta-D-Thioglucopyranoside
CAS 85618-21-9
Formula molecolare C14 H28 O5 S
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C14H28O5S/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)19-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
SMILES CCCCCCCCS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC Name (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-octylsulfanyloxane-3,4,5-triol
Molecular Weight (g/mol) 308.43
Peso formulazione 308.1657