Learn More
Octyl beta-D-galactopyranoside, TRC
Codice prodotto. 30008964
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30008964 250 mg 250mg
30005209 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30008964 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO295003250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40427-75-6
Formula molecolare C14H28O6
Molecular Weight (g/mol) 292.37
Sinonimo β-D-Galactopyranoside, octyl (9CI, ACI), Galactopyranoside, octyl, β-D- (6CI), Octyl β-D-galactopyranoside (ACI), 1-O-Octyl-β-D-galactopyranoside, Octyl β-galactoside
IUPAC Name (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-octoxyoxane-3,4,5-triol
SMILES O[C@@H]([C@@H](CO)O[C@@H](OCCCCCCCC)[C@@H]1O)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Octyl beta-D-galactopyranoside
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
Peso formulazione 292.1886