Learn More
Octyl Gallate, TRC
Codice prodotto. 30179914
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179914 250 mg 250mg
30179974 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30179914 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO148543250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1034-01-1
Formula molecolare C15 H22 O5
Molecular Weight (g/mol) 282.33
Sinonimo Octyl gallate, Octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, E311
IUPAC Name octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
SMILES CCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Specifica
Materiale o nome chimico Octylgallate
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3
Peso formulazione 282.1467