Learn More
Octyl Gallate, TRC
Codice prodotto. 30417979
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30417979 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30417979 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO1485432.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Octylgallate
CAS 1034-01-1
Formula molecolare C15 H22 O5
Quantità 2.5 g
Sinonimo Octyl gallate, Octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, E311
InChI Formula InChI=1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3
SMILES CCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
IUPAC Name octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
Molecular Weight (g/mol) 282.33
Peso formulazione 282.1467