Learn More
Cytiva Octyl Sepharose™ CL-4B Gel
Codice prodotto. 11524945 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 mL
Dimensione della confezione:
200mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11524945 200 mL 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11524945 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17079001
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
For use in Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC)
  • Octyl group coupled to cross-linked 4% agarose beads via ether linkage
  • Average particle size of 90μm
  • Ligand concentration of 40 μmole/ml drained medium
  • Stable in all commonly used aqueous buffers and additives such as 8 M urea and 6 M guanidine hydrochloride
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Octyl Sepharose CL-4 B
Da utilizzare con (applicazione) For Hydrophobic Interaction Chromato Graphy
Quantità 200 mL
Tipo di legante Octyl
Dimensione particelle 45 μm-165 μm
Intervallo di pH 3 to 12
Support Type 4% Cross-linked Agarose
Requisiti di stoccaggio 4°C to 30°C, 20% Ethanol or 0.1 M NaOH
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Octyl Sepharose CL-4B, 200 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol