Learn More
Octyl sulfate sodium salt, 99.8%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 17851381 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17851381 1 g 1g
11429281 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17851381 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215598001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.35€
    65.10€ / 1g
    Risparmia 3.25€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Identificatori chimici
CAS 142-31-4
Formula molecolare C8H17NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 232.27
InChI Key WFRKJMRGXGWHBM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium octyl sulfate, sodium n-octyl sulfate, sodium octyl sulphate, sipex ols, cycloryl os, duponol 80, sodium capryl sulfate, octyl sodium sulfate, sulfuric acid, monooctyl ester, sodium salt, octyl sulfate sodium salt
PubChem CID 2735107
IUPAC Name sodium;octyl sulfate
SMILES CCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Octyl sulfate sodium salt
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 99.8%
Peso formulazione 232.3
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Octyl Sulfate Sodium Sal
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium octyl sulphate