Specifica
| Materiale o nome chimico | Octyl sulfate, sodium salt |
| Absorbance | (5% aq. soln.) (1cm cell), (5% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm, 0.02 max. at 250nm |
| Punto di fusione | 210.0°C |
| Colore | White |
| Perdita all'essiccatura | 2% (105°C) (vacuum/P2O5) max. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 1% max. Alkyl sulphate homologues (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3(CH2)7OSO3Na |
| Quantità | 100 g |
| Vedi altri risultati |