Learn More
Octylamine, TRC
Codice prodotto. 30424693
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30424693 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30424693 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO27081550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Octylamine
CAS 111-86-4
Formula molecolare C8 H19 N
Quantità 50 g
Sinonimo 1-Octanamine (9CI','ACI), Octylamine (8CI), 1-Aminooctane, 1-Octylamine, Amine OD, Armeen 8, Armeen 8D, Caprylylamine, Farmin 08D, Genamin 8R, Lipomin 8D, Monooctylamine, n-Octylamine, NSC 9824, Octan-1-amine, Octanamine
InChI Formula InChI=1S/C8H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-9H2,1H3
SMILES CCCCCCCCN
IUPAC Name octan-1-amine
Molecular Weight (g/mol) 129.24
Peso formulazione 129.1517