Learn More
Octylphosphonic Acid (NOPA), TRC
Codice prodotto. 30012001
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012001 5 g 5g
30003498 25 g 25g
30007027 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012001 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO2938905G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4724-48-5
Formula molecolare C8 H19 O3 P
Molecular Weight (g/mol) 194.21
Sinonimo NOPA
IUPAC Name octylphosphonic acid
SMILES CCCCCCCCP(=O)(O)O
Specifications
Materiale o nome chimico Octylphosphonic acid
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H19O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11/h2-8H2,1H3,(H2,9,10,11)
Peso formulazione 194.1072