missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ODF2L Antibody [Alexa Fluor™ 750], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30612836 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30612836 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30612836 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP347265AF750

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

ODF2L Polyclonal antibody specifically detects ODF2L in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigene ODF2L
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Alexa Fluor 750
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene dJ977L11.1, KIAA1229RP5-977L11.1, MGC111060, outer dense fiber of sperm tails 2-like, outer dense fiber protein 2-like
Specie ospite Rabbit
Immunogeno outer dense fiber of sperm tails 2-like. (Uniprot# Q9ULJ1)
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 57489
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.