Learn More
R&D Systems™ ODQ
Descrizione
A potent and selective inhibitor of NO-sensitive guanylyl cyclase.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | ODQ |
| Quantità | 50 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Peso formulazione | 187.16 |
| Purezza | >99% |
| Peso molecolare | 187.158 |