Learn More
ODQ, 98%
Codice prodotto. 10752515 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10752515 50 mg Bottiglia in vetro 50mg
10796832 10 mg Bottiglia in vetro 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10752515 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 328800500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 41443-28-1 | C9H5N3O2 | 187.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41443-28-1
Formula molecolare C9H5N3O2
Molecular Weight (g/mol) 187.2
Numero MDL MFCD00792620
InChI Key LZMHWZHOZLVYDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1h-1,2,4 oxadiazolo 4,3-a quinoxalin-1-one, odq, 1,2,4 oxadiazolo 4,3-a quinoxalin-1-one, unii-s57v2nmv38, 1h-1,2,4 oxadiazolo 4,3-a-quinoxalin-1-one, 1h-1,2,4 oxadiazolo-4,3,a quinoxalin-1-one, 1-h-1,2,4 oxadiazolo-4,3,2 quinoxalin-1-ine, 1h-odq
PubChem CID 1456
IUPAC Name [1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=CC3=NOC(=O)N23
Spezifikation
Materiale o nome chimico ODQ
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 160°C to 170°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in chloroform,ethylacetate,dmso
Peso formulazione 187.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.