Learn More
Tocris Bioscience™ OF 1
Beschreibung
OF 1 is a selective BRPF1B and BRPF2 bromodomain inhibitor (Kd values are 100 and 500 nM respectively). Exhibits 39-fold selectivity for BRPF1B and BRPF2 over BRD4. Accelerates FRAP recovery at 5 μM in a BRPF2 FRAP assay. Inhibits RANKL-induced differentiation of primary murine bone marrow cells and human primary monocytes into osteoclasts.
Spezifikation
Spezifikation
| Purezza | 98% |
| Formula molecolare | 4-Bromo-N-(2,3-dihydro-6-methoxy-1,3-dimethyl-2-oxo-1 H-benzimidazol-5-yl)-2-methylbenzenesulfonamide |
| CAS | 919973-83-4 |
| Content And Storage | 4°C |
| Quantità | 10 mg |
| Product Type | OF 1 |
| Peso molecolare | M.W. (Observed): 440.31 |
| Inibitori | OF 1 |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?