Learn More
Officinalisinin I, MedChemExpress
Codice prodotto. 16406817
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16406817 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16406817 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY107284
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress Officinalisinin I is a steroidal saponin, isolated from Anemarrhena asphodeloides.
Officinalisinin I is a steroidal saponin, isolated from Anemarrhena asphodeloides.
Specifica
Materiale o nome chimico Officinalisinin I
CAS 57944-18-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C45H76O19
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (108.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](C[C@@]3([H])[C@]2([H])[C@@H]([C@](CCC(C)CO[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)CO)(O)O3)C)([H])[C@@]5([H])[C@]([C@@]6([C@](C[C@@H](O[C@@]7([H])[C@@H]([C@H]([C@H](O)[C@@H](CO)O7)O)O[C@]8([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)CO)CC6)([H])CC5)C)([H])CC1
Molecular Weight (g/mol) 921.07
Peso formulazione 921.07
Percent Purity 98.99%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only