Learn More
OHAUS™ Bilance Harvard Trip
Codice prodotto. 10521222 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Calibrazione:
10 x 0.1g (top beam), 200 x 10g (bottom beam)
10 x 0.1 g (asta superiore), 200 x 10 g (asta infe
Modello:
1550-SD
1560-SD
Tipo:
Bilancia a doppio piatto Harvard
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibrazione Modello Tipo Dimensione della confezione
10521222 10 x 0.1g (top beam), 200 x 10g (bottom beam) 1560-SD Bilancia a doppio piatto Harvard Pezzo
10057761 10 x 0.1 g (asta superiore), 200 x 10 g (asta infe 1550-SD Bilancia a doppio piatto Harvard Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10521222 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 80000005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00€
    517.51€ / pezzi 1
    Risparmia 197.49€
    27% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Ideal for comparative weighing programs and centrifuge tube balancing. OHAUS Harvard Trip Balances employ a two-pan design based on the classic Roberval balance principle. They are commonly used to determine the difference in mass between two objects, rather than their absolute value.
Le caratteristiche standard comprendono
  • Masse scorrevoli integrate
  • Smorzamento magnetico
  • Piattaforma di pesata in acciaio inox
Specifiche
  • Dimensioni piatto: 6 pollici (15.2 cm) di diametro
  • Risoluzione: 0.1 g
  • Capacità: 70.54 once (2000 g)
  • Braccio superiore: 10 × 0.1 g
  • Braccio inferiore (escluso modello a braccio singolo): 200 × 10 g
Order Info
È possibile raggiungere una pesatura fino a 2000°g utilizzando un set massa di calibrazione (S40214A, S40215A).
Warranty
Cinque anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno vasca 6 in.
Diametro (sistema metrico) esterno vasca 15.2 cm
Profondità (sistema imperiale) 9.44 in.
Calibrazione 10 x 0.1g (top beam), 200 x 10g (bottom beam)
Profondità (sistema imperiale) vasca 5.9 in.
Profondità (sistema metrico) 22.8 cm
Profondità (sistema metrico) vasca 15 cm
Altezza (sistema imperiale) 6.29 in.
Altezza (sistema metrico) 24.1 cm
Include Double beam with 225g tare 2000g capacity with optional weight set
Modello 1560-SD
Materiale Acciaio inox
Larghezza (sistema imperiale) 5.51 in.
Larghezza (sistema metrico) 35.5 cm
Warranty 5 anni
Linea di prodotti Harvard Trip
Capacità 4.4 lb., 2 kg
Leggibilità 0.100000 g
Descrizione Mechanical Scale, 1560-SD
Lingue English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Brazilian Portuguese, Russian, Spanish (MX)
Tipo di display Analog
Tipo Bilancia a doppio piatto Harvard