Learn More
OHAUS™ Triple Beam Balance Mass Set
Codice prodotto. 11835751 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
1 x 500 g, 2 x 1 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso (sistema metrico) unitSize
11835751 1 x 500 g, 2 x 1 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11835751 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 80780108
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with a variety of mechanical scales. OHAUS™ Triple Beam Balance Mass Set includes two 1kg and one 500g counterweights for use with compatible Triple Beam 700 series, Dial-O-Gram 1600 series and Pro series mechanical balances.
Counterweight set for use with the following mechanical scales:
  • Triple Beam 710-00
  • Triple Beam 750-S0
  • Triple Beam 760-00
  • Triple Beam Dial-O-Gram 1650-00
  • Triple Beam Pro TP2611
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Metric Attachment Weight Set
Descrizione Weight Set, 2x1kg, 1x500g
Classificazione Miscellaneous
Materiale Cast Iron
Peso (sistema metrico) 1 x 500 g, 2 x 1 kg
Forma Cylindrical
Da utilizzare con (applicazione) Calibration, counter weight
Da utilizzare con (apparecchiatura) Triple Beam 710-00, 750-S0 and 760-00; Triple Beam Dial-O-Gram 1650-00; and Triple Beam Pro TP2611
Quantità confezione 3 Weights/Pk.