Learn More
Ohio Residual Solvent Mixture 502 290-5000 μg/mL in Triacetin, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30326825
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30326825 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30326825 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA50000502TN
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 67-64-1, 64-17-5, 75-28-5, 67-63-0, 106-97-8, 142-82-5
Quantità 1 mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvente o matrice Triacetin