Learn More
Oil, for heat transfer
Codice prodotto. 10491861 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10491861 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10445375 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10491861 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 268770025
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 64742-65- | C16H10N2Na2O7S2 | 452.363 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64742-65-
Formula molecolare C16H10N2Na2O7S2
Molecular Weight (g/mol) 452.363
Numero MDL MFCD00147787
InChI Key AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Sinonimo acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
PubChem CID 9566064
IUPAC Name disodium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-1,3-disulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifications
Materiale o nome chimico Oil
Punto di fusione -6.0°C
Colore Yellow
Densità 0.8600g/mL
Punto d'infiammabilità 230°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 2.5 L
Gravità specifica 0.86
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Viscosità 30 mm2/s (40°C)
Forma fisica Viscous Liquid