Learn More
Welch Ilmvac™ Filtro a nebbia d'olio
Eliminate the emission of oil mist. Welch Ilmvac™ Oil Mist Filters feature transparent polyamide housing that enables an easy check of the degree of contamination or saturation of the filter.
137.10€ - 171.00€
| Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
10613682
|
Welch Ilmvac™
700010 |
DN 16 KF |
143.00€ 137.10€ / Pezzo Risparmia 5.90€ 4% Sconto |
Spedizione stimata: 09-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||||
|
10330641
|
Welch Ilmvac™
700011 |
DN 25 KF | |||||||
Descrizione
- Economical mist filters with KF flanges
- If the filter insert becomes blocked, an integrated pressure control valve opens automatically and reduces the built-up pressure immediately
- Worn out filter inserts can be replaced easily
Specifica
| Confezione da 1 | |
| Filtro a nebbia d’olio |