Learn More
Welch™ Oil Mist Separator for CRVpro Direct Drive Rotary Vane Vacuum Pump
Codice prodotto. 10211865 Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con:
Rotary vane pump
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con Dimensione della confezione
10211865 Rotary vane pump Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10211865 Fornitore Welch™ N. del fornitore 320015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00€
    308.80€ / pezzi 1
    Risparmia 246.20€
    44% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
For use with CRVpro Direct Drive Rotary Vane Vacuum Pump
  • Outlet oil separator removes oil particles from exhaust stream, minimizing oil loss to atmosphere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Outlet Oil Mist Separator
Da utilizzare con (applicazione) Removes oil particles from exhaust stream
Da utilizzare con Rotary vane pump