Learn More
Sartorius™ OIML Class E2 Proof Line Knob Weight without Certificate
Polished non-magnetizable calibration weights. Sartorius™ OIML Class E2 Knob Weight without Certificate is constructed of special steel and supplied in a plastic case.
80.60€ - 1480.00€
Specifica
Product Type | Proof Line Knob Weight |
---|---|
Classificazione | OIML Class E2 |
Materiale | Special Stainless Steel |
Densità | 7,950kg/m3 |
Codice del prodotto | Marca | Massa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Massa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11363284
|
Sartorius™
YCW312-AC-00 |
1 g |
80.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11373284
|
Sartorius™
YCW322-AC-00 |
2 g |
88.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11383284
|
Sartorius™
YCW352-AC-00 |
5 g |
93.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11393284
|
Sartorius™
YCW412-AC-00 |
10 g |
98.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11303294
|
Sartorius™
YCW422-AC-00 |
20 g |
111.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11313294
|
Sartorius™
YCW452-AC-00 |
50 g |
128.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11323294
|
Sartorius™
YCW512-AC-00 |
100 g |
152.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11333294
|
Sartorius™
YCW522-AC-00 |
200 g |
190.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11343294
|
Sartorius™
YCW552-AC-00 |
500 g |
299.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11353294
|
Sartorius™
YCW612-AC-00 |
1 kg |
448.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11363294
|
Sartorius™
YCW622-AC-00 |
2 kg |
690.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11373294
|
Sartorius™
YCW652-AC-00 |
5 kg |
1010.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11343434
|
Sartorius™
YCW712-AC-00 |
10 kg |
1480.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Non-magnetizable
- Supplied in a high-quality plastic case (unless otherwise specified) suitable for use in cleanrooms
- Special Stainless steel construction with a density of 7,950 kg/m3
- Complies with OIML R111-1 International Recommentation
Specifica
Proof Line Knob Weight | |
OIML Class E2 | |
Special Stainless Steel | |
7,950kg/m3 |