Learn More
Sartorius™ OIML Class F1 Proof Line Knob Weight with DAkkS Certificate
Polished non-magnetizable calibration weights. Sartorius™ OIML Class F1 Proof Line Knob Weight with DAkkS Certificate is constructed of special steel and supplied in a plastic case.
130.00€ - 1210.00€
Specifica
Product Type | Proof Line Weight |
---|---|
Certificazione/Conformità | DAkkS calibration certificate |
Classificazione | OIML Class F1 |
Materiale | Special Stainless Steel |
Densità | 7,950kg/m3 |
Codice del prodotto | Marca | Massa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Massa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11323324
|
Sartorius™
YCW313-AC-02 |
1 g |
130.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11333324
|
Sartorius™
YCW323-AC-02 |
2 g |
131.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11343324
|
Sartorius™
YCW353-AC-02 |
5 g |
134.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11353324
|
Sartorius™
YCW413-AC-02 |
10 g |
140.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11363324
|
Sartorius™
YCW423-AC-02 |
20 g |
146.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11373324
|
Sartorius™
YCW453-AC-02 |
50 g |
166.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11383324
|
Sartorius™
YCW513-AC-02 |
100 g |
183.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11393324
|
Sartorius™
YCW523-AC-02 |
200 g |
207.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11303334
|
Sartorius™
YCW553-AC-02 |
500 g |
318.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11313334
|
Sartorius™
YCW613-AC-02 |
1 kg |
344.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11323334
|
Sartorius™
YCW623-AC-02 |
2 kg |
505.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11333334
|
Sartorius™
YCW653-AC-02 |
5 kg |
700.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11377494
|
Sartorius™
YCW713-AC-02 |
10 kg |
1210.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Non-magnetizable
- Supplied in a high-quality plastic case (unless otherwise specified) suitable for use in cleanrooms
- Special Stainless steel construction with a density of 7,950 kg/m3
- Complies with OIML R111-1 International Recommentation
- DAkkS Certified
Specifica
Proof Line Weight | |
OIML Class F1 | |
7,950kg/m3 |
DAkkS calibration certificate | |
Special Stainless Steel |