Learn More
Sartorius™ OIML Class F1 Proof Line Knob Weight without Certificate
Polished non-magnetizable calibration weights. Sartorius™ OIML Class F1 Knob Weight without Certificate is constructed of special steel and supplied in a plastic case.
55.10€ - 1130.00€
Specifica
Product Type Proof Line Weight
Classificazione OIML Class F1
Materiale Special Stainless Steel
Densità 7,950kg/m3
Visualizza altre specifiche
Prodotti 13
Codice del prodotto Marca Massa Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Massa Prezzo Quantità e disponibilità  
11383294
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
YCW313-AC-00
1 g
55.10€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11393294
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
YCW323-AC-00
2 g
56.10€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11303304
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
YCW353-AC-00
5 g
59.20€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11313304
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
YCW413-AC-00
10 g
65.30€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11323304
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
YCW423-AC-00
20 g
71.40€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11333304
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
YCW453-AC-00
50 g
91.80€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11343304
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
YCW513-AC-00
100 g
108.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11353304
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
YCW523-AC-00
200 g
133.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11363304
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
YCW553-AC-00
500 g
244.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11373304
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
YCW613-AC-00
1 kg
269.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11383304
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
YCW623-AC-00
2 kg
430.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11393304
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
YCW653-AC-00
5 kg
625.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11367494
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
YCW713-AC-00
10 kg
1130.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Non-magnetizable
  • Supplied in a high-quality plastic case (unless otherwise specified) suitable for use in cleanrooms
  • Special Stainless steel construction with a density of 7,950 kg/m3
  • Complies with OIML R111-1 International Recommentation
Specifica
Specifica
Proof Line Weight
OIML Class F1
Special Stainless Steel
7,950kg/m3