Learn More
Sartorius™ OIML Class F1 Reference Line Wire Weight with DAkkS Certificate
Constructed from specialty stainless steel. Sartorius™ OIML Class F1 Wire Weight with DAkkS Certificate is non-magnetizable with a density of 7,950 kg/m3.
116.00€
Specifica
Product Type | Reference Line Milligram Weight |
---|---|
Certificazione/Conformità | DAkkS calibration certificate |
Classificazione | OIML Class F1 |
Densità | 7,950kg/m3 |
Codice del prodotto | Marca | Massa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Massa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15346055
|
Sartorius™
YCW0131-02 |
1 mg |
116.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15316065
|
Sartorius™
YCW1131-02 |
10 mg |
116.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Polished, special stainless steel construction with density of 7,950kg/m3
- Highly corrosion resistant
- Non-magnetizable
- Tolerances comply with OIML R111-1
- DAkkS Certified
Specifica
Reference Line Milligram Weight | |
DAkkS calibration certificate | |
OIML Class F1 | |
7,950kg/m3 |