Learn More
Sartorius™ OIML Class F2 Proof Line Knob Weight without Certificate
Polished non-magnetizable calibration weights. Sartorius™ OIML Class F2 Proof Line Knob Weight without Certificate is constructed of special steel and supplied in a plastic case.
38.80€ - 700.00€
Specifica
Product Type Proof Line Weight
Classificazione OIML Class F2
Materiale Special Stainless Steel
Densità 7,950kg/m3
Visualizza altre specifiche
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca Massa Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Massa Prezzo Quantità e disponibilità  
11363384
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
YCW314-AC-00
1 g
38.80€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11303394
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
YCW324-AC-00
2 g
40.80€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11343394
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
YCW354-AC-00
5 g
41.80€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11323404
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
YCW424-AC-00
20 g
47.90€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11363404
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
YCW454-AC-00
50 g
51.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11303414
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
YCW514-AC-00
100 g
57.10€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11343414
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
YCW524-AC-00
200 g
76.50€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11383414
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
YCW554-AC-00
500 g
137.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11303434
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
YCW654-AC-00
5 kg
357.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11387494
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
YCW714-AC-00
10 kg
700.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11383394
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
YCW414-AC-00
10 g
44.90€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11323424
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
YCW614-AC-00
1 kg
146.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Non-magnetizable
  • Supplied in a high-quality plastic case (unless otherwise specified) suitable for use in cleanrooms
  • Special Stainless steel construction with a density of 7,950 kg/m3
  • Complies with OIML R111-1 International Recommentation
Specifica
Specifica
Proof Line Weight
OIML Class F2
Special Stainless Steel
7,950kg/m3