Learn More
Ohaus™ OIML E2 Weight Set, NVLAP Certificate
Supplied with a NVLAP Accredited Certificate and Adjusted to Meet or Exceed OIML E2 Tolerances
715.00€ - 4870.00€
Specifica
Certificazione/Conformità NVLAP Accredited Certificate
Include Protective Case
Visualizza altre specifiche
Prodotti 15
Codice del prodotto Marca Massa Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Massa Prezzo Quantità e disponibilità  
16622452
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ohaus™
80780381
500 mg to 1 mg
715.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16632452
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ohaus™
80780383
50 g to 1 mg
1560.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16642452
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ohaus™
80780384
50 g to 1 g
920.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16652452
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ohaus™
80780385
100 g to 1 mg
1720.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16662452
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ohaus™
80780386
100 g to 1 g
1060.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16672452
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ohaus™
80780387
2 x 200 g to 1 mg
1910.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16682452
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ohaus™
80780388
2 x 200 g to 1 g
1420.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16692452
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ohaus™
80780391
500 g to 1 mg
2290.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16602462
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ohaus™
80780392
500 g to 1 g
1690.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16612462
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ohaus™
80780393
1 kg to 1 mg
2820.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16622462
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ohaus™
80780394
1 kg to 1 g
2160.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16632462
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ohaus™
80780395
2 x 2 kg to 1 mg
4020.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16642462
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ohaus™
80780396
2 x 2 kg to 1 g
3380.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16652462
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ohaus™
80780399
5 kg to 1 mg
4870.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16662462
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ohaus™
80780400
5 kg to 1 g
4230.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Weight Sets in masses ranging from 1 gram to 20 kilograms are made of Troemner Alloy 8 Stainless Steel which possesses closely controlled density (8.03 g/cm3), extremely low magnetic properties, good stability, and resistance to corrosion
  • Weights are supplied in high quality cases to ensure weights are held securely, kept clean, and dust free
  • NVLAP Calibration Certificate is accredited to ISO 17025 which is recognizable through ILAC
  • Weight surfaces meet or exceed OIML R 111 and have a highly polished mirror-like finish which allows scratches and foreign matters on the weight to be easily seen allowing for stability and longevity
Specifica
Specifica
NVLAP Accredited Certificate
Protective Case