Learn More
Ohaus™ OIML F1 Weight Set
Adjusted to Meet or Exceed OIML F1 Tolerances
288.00€ - 2290.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | No Certificate |
---|---|
Include | Protective Case |
Codice del prodotto | Marca | Massa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Massa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16672462
|
Ohaus™
80780408 |
500 mg to 1 mg |
288.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16682462
|
Ohaus™
80780410 |
50 g to 1 mg |
575.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16692462
|
Ohaus™
80780411 |
50 g to 1 g |
355.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16602472
|
Ohaus™
80780412 |
100 g to 1 mg |
635.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16612472
|
Ohaus™
80780413 |
100 g to 1 g |
429.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16622472
|
Ohaus™
80780414 |
2 x 200 g to 1 mg |
820.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16632472
|
Ohaus™
80780415 |
2 x 200 g to 1 g |
550.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16642472
|
Ohaus™
80780418 |
500 g to 1 mg |
880.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16652472
|
Ohaus™
80780419 |
500 g to 1 g |
650.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16662472
|
Ohaus™
80780420 |
1 kg to 1 mg |
1440.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16672472
|
Ohaus™
80780421 |
1 kg to 1 g |
1240.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16682472
|
Ohaus™
80780422 |
2 x 2 kg to 1 mg |
1880.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16692472
|
Ohaus™
80780423 |
2 x 2 kg to 1 g |
1760.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16602482
|
Ohaus™
80780426 |
5 kg to 1 mg |
2290.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16612482
|
Ohaus™
80780427 |
5 kg to 1 g |
2020.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Weights Sets in masses ranging from 1 gram to 1 kilogram are made of Troemner Alloy 8 Stainless Steel which possesses closely controlled density (8.03 g/cm3), extremely low magnetic properties, good stability, and resistance to corrosion
- Weights are supplied in high quality cases to ensure weights are held securely, kept clean, and dust free to protect your investment
- Weight surfaces meet or exceed OIML R 111 and have a highly polished mirror-like finish which allows scratches and foreign matters on the weight to be easily seen allowing for stability and longevity
Specifica
No Certificate | |
Protective Case |