Learn More
Olanzapine, 1mg/ml in Acetonitrile, Lipomed
Codice prodotto. 30460767
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30460767 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30460767 Fornitore Lipomed N. del fornitore LPMOLZ1064FB1LA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Olanzapine, 1mg/ml in Acetonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Olanzapine
CAS 132539-06-1
Nomi componenti o analita Olanzapine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H20 N4 S
Concentrazione 1 mg/mL
Sinonimo Olanzapine, 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10 H-thieno[2,3-b][1,5 ]benzodiazepine, LY 170053, Lanzac, Zyprexa
InChI Formula InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24
IUPAC Name 2-methyl-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-10 H-thieno[2,3-b][1,5 ]benzodiazepine
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 312.43
Quantità 1 mL
Peso formulazione 312.1409 g/mol