Learn More
Thermo Scientific Chemicals Olanzapine
Codice prodotto. 16564264 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16564264 5 g 5g
16554264 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16564264 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 464290050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 132539-06-1 | C17H20N4S | 312.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 132539-06-1
Formula molecolare C17H20N4S
Molecular Weight (g/mol) 312.44
Numero MDL MFCD00866702
InChI Key WXPNDRBBWZMPQG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 5-methyl-8-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-thia-2,9-diazatricyclo[8.4.0.0³,⁷]tetradeca-1(14),2,5,7,10,12-hexaene
SMILES CN1CCN(CC1)C1=C2C=C(C)SC2=NC2=CC=CC=C2N1
Specifica
Materiale o nome chimico Olanzapine
Punto di fusione 194.0°C
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in hot acetone
Peso formulazione 312.43
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Olanzapine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Olanzapine