Learn More
Olanzapine, Mikromol™
Descrizione
Olanzapine
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Olanzapine |
| CAS | 132539-06-1 |
| Nomi componenti o analita | Olanzapine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C17 H20 N4 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Olanzapine, 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, LY 170053, Lanzac, Zyprexa |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H20N4S/c1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24 |
| IUPAC Name | 2-methyl-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine |
| Vedi altri risultati |