Learn More
Olanzapine, TRC
Codice prodotto. 18033030
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18033030 100 mg 100mg
18030050 500 mg 500mg
18023130 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18033030 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO253750100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 132539-06-1
Formula molecolare C17 H20 N4 S
Molecular Weight (g/mol) 312.43
Sinonimo 10H-Thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, 2-methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, ADAMED, Arenbil, Integrol, LY 170053, Lanzac, Oferta, Olanz, Olanzapine, Oleanz, Olenz, Olimelt, Oliza, Oltal, Prexal, Rexapin, Zolafren, Zolafren Flas, ZypAdhera, Zyprexa, Zyprexa-Velotab, Zyprobiox
IUPAC Name 2-methyl-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24
Specifica
Materiale o nome chimico Olanzapine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H20N4S/c1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3
Peso formulazione 312.1409
Percent Purity >95%