Learn More
Olaquindox 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Olaquindox |
| CAS | 23696-28-8 |
| Nomi componenti o analita | Olaquindox |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C12 H13 N3 O4 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H13N3O4/c1-8-11(12(17)13-6-7-16)15(19)10-5-3-2-4-9(10)14(8)18/h2-5,16H,6-7H2,1H3,(H,13,17) |
| SMILES | Cc1c(C(=O)NCCO)[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-] |
| IUPAC Name | N-(2-hydroxyethyl)-3-methyl-1,4-dioxidoquinoxaline-1,4-diium-2-carboxamide |
| Vedi altri risultati |