Learn More
Olaquindox 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30323313
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30323313 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30323313 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA15724000ME100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Olaquindox
CAS 23696-28-8
Nomi componenti o analita Olaquindox
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C12 H13 N3 O4
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/C12H13N3O4/c1-8-11(12(17)13-6-7-16)15(19)10-5-3-2-4-9(10)14(8)18/h2-5,16H,6-7H2,1H3,(H,13,17)
SMILES Cc1c(C(=O)NCCO)[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-]
IUPAC Name N-(2-hydroxyethyl)-3-methyl-1,4-dioxidoquinoxaline-1,4-diium-2-carboxamide
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 263.25
Quantità 1 mL
Peso formulazione 263.0906 g/mol