Learn More
Olaquindox, TRC
Codice prodotto. 30428007
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30428007 100 mg -
30415293 500 mg 500mg
30420065 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30428007 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO515000100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23696-28-8
Formula molecolare C12 H13 N3 O4
Molecular Weight (g/mol) 263.25
Sinonimo 2-[N-(2-Hydroxyethyl)carboxamide]-3-methylquinoxaline 1,4-dioxide, Bayernox, BayoNox, Bisergon, NSC 634933, Olaquindox
IUPAC Name N-(2-hydroxyethyl)-3-methyl-1,4-dioxidoquinoxaline-1,4-diium-2-carboxamide
SMILES Cc1c(C(=O)NCCO)[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Olaquindox
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H13N3O4/c1-8-11(12(17)13-6-7-16)15(19)10-5-3-2-4-9(10)14(8)18/h2-5,16H,6-7H2,1H3,(H,13,17)
Peso formulazione 263.0906