Learn More
Oleacein, 90%, TRC
Codice prodotto. 17968774
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17968774 100 mg 100mg
17998204 1 mg 1mg
17998964 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17968774 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO524550100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 149183-75-5
Formula molecolare C17H20O6
Molecular Weight (g/mol) 320.34
Sinonimo (3S,4E)-4-Formyl-3-(2-oxoethyl)-4-hexenoic Acid 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl Ester, [S-(E)]-4-Formyl-3-(2-oxoethyl)-4-hexenoic Acid 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl Ester
IUPAC Name 2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl (E,3S)-4-formyl-3-(2-oxoethyl)hex-4-enoate
SMILES C\C=C(\C=O)/[C@@H](CC=O)CC(=O)OCCc1ccc(O)c(O)c1
Specifica
Materiale o nome chimico Oleacein
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H20O6/c1-2-13(11-19)14(5-7-18)10-17(22)23-8-6-12-3-4-15(20)16(21)9-12/h2-4,7,9,11,14,20-21H,5-6,8,10H2,1H3/b13-2-/t14-/m0/s1
Peso formulazione 320.126