Learn More
Oleamide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16494937
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16494937 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16494937 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN2327
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Oleamide is an endogenous fatty acid amide which can be synthesized de novo in the mammalian nervous system, and has been detected in human plasma.
Oleamide is an endogenous fatty acid amide which can be synthesized de novo in the mammalian nervous system, and has been detected in human plasma.
Specifications
Materiale o nome chimico Oleamide
CAS 301-02-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H35NO
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità Ethanol : 25 mg/mL (88.82 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (88.82 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(N)=O
Molecular Weight (g/mol) 281.48
Peso formulazione 281.48
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Show More Show Less
Research purposes only