Learn More
Oleandomycin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Oleandomycin |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C35H61NO12/c1-16-14-35(15-43-35)32(40)19(4)27(37)18(3)22(7)46-33(41)21(6)31(47-26-13-25(42-11)28(38)23(8)45-26)20(5)30(16)48-34-29(39)24(36(9)10)12-17(2)44-34/h16-31,34,37-39H,12-15H2,1-11H3/t16-,17+,18-,19+,20+,21+,22+,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29+,30-,31-,34-,35+/m0/s1 |
| Peso formulazione | 687.4194 |