Learn More
Oleanolic Acid, 98.4% (HPLC), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11427432 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11427432 500 mg
11417432 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11427432 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215398190
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Identificatori chimici
CAS 508-02-1
Formula molecolare C30H48O3
Molecular Weight (g/mol) 456.711
InChI Key MIJYXULNPSFWEK-GTOFXWBISA-N
Sinonimo oleanolic acid, oleanic acid, caryophyllin, astrantiagenin c, giganteumgenin c, virgaureagenin b, 3beta-hydroxyolean-12-en-28-oic acid, unii-6smk8r7tgj, ccris 6493, oleanolic_acid
PubChem CID 10494
ChEBI CHEBI:37659
IUPAC Name (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,14bS)-10-hydroxy-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid
SMILES CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)O)C)C)C2C1)C)C(=O)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Oleanolic Acid
Nota nome For HPLC analysis
Colore White
Intervallo percentuale saggio 0.984
Quantità 500 mg
Peso formulazione 456.7
Forma fisica Powder