Learn More
Oleanolic Acid, MedChemExpress
Description
Oleanolic acid (Caryophyllin) is a natural compound from plants with anti-tumor activities.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Oleanolic Acid |
| CAS | 508-02-1 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C30H48O3 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Oleanic acid Caryophyllin |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 5 mg/mL (10.95 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@]([C@@]1([H])[C@]2(CC[C@@H]3O)C)(CC[C@@]2([H])C3(C)C)[C@@](C4=CC1)(CC[C@]5(C(O)=O)[C@@]4([H])CC(C)(C)CC5)C |
| Molecular Weight (g/mol) | 456.7 |
| Show More |
Research purposes only