Learn More
Oleic acid, 97%
Codice prodotto. 11944961 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11944961 100 g Bottiglia in vetro 100g
10712101 5 g Bottiglia in vetro 5g
10455375 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11944961 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 270291000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 112-80-1 | C18H34O2 | 282.47 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-80-1
Formula molecolare C18H34O2
Molecular Weight (g/mol) 282.47
Numero MDL MFCD00064242
InChI Key ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Sinonimo oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
IUPAC Name (Z)-octadec-9-enoic acid
SMILES CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Oleic acid
Punto di fusione 13.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8900g/mL
Punti di ebollizione 360.0°C
Punto d'infiammabilità 189°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
Indice di rifrazione 1.4585 to 1.4605
Quantità 100 g
Beilstein 02,463
Fieser 01,759
Indice di Merck 15,6921
Gravità specifica 0.89
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, chloroform, ether,, fixed and volatile oils
Viscosità 39.1 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 282.46
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid