Learn More
Oleic acid, Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16605793
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 kg
Dimensione della confezione:
25kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16605793 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16605793 Fornitore Fluka N. del fornitore 27728H25KG
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Extra Pure, meets analytical specification of Ph. Eur.
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 112-80-1
Punti di ebollizione 360°C (1013 hPa)
Punto d'infiammabilità 113 °C
Imballaggio Poly Drum
Formula molecolare C18H34O2
Quantità 25 kg
InChI Key ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Solventi residui Complying
SMILES CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
IUPAC Name (9E)-octadec-9-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 282.47
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
Percent Purity 65.0 to 88.0 %
Grado Reagent Pharmacopeia Acids
Forma fisica Liquid