Learn More
Oleic acid, Honeywell™
Codice prodotto. 15617040 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15617040 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15617040 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 750961L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Oleic acid
CAS 112-80-1
Densità 0.89g/mL at 25°C
Punto d'infiammabilità <113°C (>235.4°F)
Formula molecolare C18H34O2
Formula lineare CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
Numero MDL MFCD00064242
Quantità 1 L
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1726542
Sinonimo oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
InChI Key ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
SMILES CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
IUPAC Name (9E)-octadec-9-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 282.47
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
Peso formulazione 282.46g/mol
Pressione del vapore 1 mmHg (176°C)