Learn More
Oleic acid, MedChemExpress
Descrizione
Oleic acid (9-cis-Octadecenoic acid) is an abundant monounsaturated fatty acid. Oleic acid is a Na+/K+ ATPase activator.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Oleic acid |
| CAS | 112-80-1 |
| Colore | Colorless |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C18H34O2 |
| Quantità | 1 mg |
| Sinonimo | 9-cis-Octadecenoic acid 9Z-Octadecenoic acid |
| Informazioni di solubilità | Ethanol : 100 mg/mL (354.03 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 62.5 mg/mL (221.27 mM) |
| SMILES | CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 282.46 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only