Learn More
Oleic Acid, Pure, Technical, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12636747 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Plastic container
Dimensione della confezione:
2.50L
25L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12636747 25 L Plastic container 25L
10578810 2.5 L Amber glass bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12636747 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore O/0150/25
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 112-80-1
Formula molecolare C18H34O2
Molecular Weight (g/mol) 282.47
Numero MDL MFCD00064242
InChI Key ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Sinonimo oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
IUPAC Name (Z)-octadec-9-enoic acid
SMILES CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Specifica
Punto di fusione 13°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 360°C
Imballaggio Plastic container
Quantità 25 L
Densità vapore 9.7
Viscosità 39.1 mPaS at 20°C
Peso formulazione 282.46g/mol
Pressione del vapore 1mmHg 176
Forma fisica Liquid